Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

P7630

1,4-Diaminobutan

~98%

Synonym(e):

1,4-Butandiamin, Putrescin, Tetramethylendiamin

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
NH2(CH2)4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
EC Number:
203-782-3
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605282


assay

~98%

expl. lim.

9.08 %

refractive index

n20/D 1.457 (lit.)

bp

158-160 °C (lit.)

mp

25-28 °C (lit.)

density

0.877 g/mL at 25 °C (lit.)

storage temp.

−20°C

SMILES string

NCCCCN

InChI

1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2

InChI key

KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen