Über diesen Artikel
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2[c]([nH][c](cc2)=O)=O)(O)O
InChI
1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DJJCXFVJDGTHFX-XVFCMESISA-N
Application
Polyuridylsäure (Poly(U)), ein Homopolymer von Uridin, wird als einzelsträngige RNA-Modellverbindung eingesetzt, oft im Vergleich mit anderen ssRNA-Modelloligonucleotiden, wie Poly(I) and Poly(C), um von der ssRNA-Regulation abhängige Prozesse zu untersuchen, beispielsweise die Regulation von Toll-like-Rezeptoren. TTC wird als wirksamer Agonist für TLR7 verwendet.
Preparation Note
Hergestellt aus UDP unter Verwendung von Polynucleotidphosphorylase.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?