Merck
PLA0265
Rabbit anti-TNIK Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
KIAA0551
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_055843.1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... TNIK(23043)
Immunogen
The epitope recognized by PLA0265 maps to a region between residue 600 and 650 of human TRAF2 and NCK interacting kinase using the numbering given in entry NP_055843.1 (GeneID 23043).
Physical form
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Other Notes
TNIK (TRAF2 and NCK-interacting protein kinase) is a serine threonine kinase that acts as an essential activator of the Wnt signaling pathway. TNIK is recruited to promoters of Wnt target genes and is required to activate Wnt target genes expression. TNIK may also play a role in the response to environmental stress and appears to act upstream of the JUN N-terminal pathway [taken from the Universal Protein Resource (UniProt) www.uniprot.org/uniprot/Q9UKE5].
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)