Merck
PS2501
Power supply, 250 volt
AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105300
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
not available in EU
H × W × D
4 1/2 in. × 8 in. × 5 1/4 in.
General description
Constant voltage operation mode
Digital display of mA or volts (selectable)
Dual output − run two gels at once at the same voltage (current requirements permitting)
Output: 20-250 V selectable in 10 V steps
Capacity: up to 300 mA at 150-250 V
up to 500 mA below 150 V
LED Fault Display for overcurrent and blown fuse. Audible overcurrent alarm.
Operating temperature range: 0 to 40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)