Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34N6O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.56
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C24H34N6O9/c1-12(2)20(24(37)27-14(4)22(35)28-16-6-8-17(9-7-16)30(38)39)29-23(36)15(5)26-21(34)13(3)25-18(31)10-11-19(32)33/h6-9,12-15,20H,10-11H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,34)(H,27,37)(H,28,35)(H,29,36)(H,32,33)
InChI key
IYHHIHIBYVIDMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Npy(109648)
General description
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?