Fortfahren mit
SML0364
RAD51 Inhibitor B02
≥98% (HPLC), RAD51 recombinase inhibitor, powder
Synonym(e):
3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 630,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RAD51 Inhibitor B02, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to dark brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C(/C=C/C3=CN=CC=C3)=NC4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C22H17N3O/c26-22-19-10-4-5-11-20(19)24-21(13-12-17-9-6-14-23-15-17)25(22)16-18-7-2-1-3-8-18/h1-15H,16H2/b13-12+
InChI key
GEKDQXSPTHHANP-OUKQBFOZSA-N
Application
RAD51 Inhibitor B02 has been used:
  • to test its effect on the polar body extrusion (PBE) rate in porcine oocytes
  • for RAD51 inhibition in porcine embryos
  • as RAD51 inhibitor and to test its effect on targeted nucleotide substitution (TNS) in induced pluripotent stem cells (iPSCs)
Biochem/physiol Actions
B02 (3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone), a pyridinylvinyl-quinazolinone compound is cell-permeable. B02 inhibits human RAD51 recombinase and subsequent nucleofilaments formation. It halts homologous recombination (HR) repair events in cancer cells. B02 favors apoptosis in multiple myeloma and is crucial for sensitizing them to doxorubicin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE257SAB2101936SAB1406364
description
≥98% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to dark brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RAD51 Inhibitor B02
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)