Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC)[C@H](OC(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI key
ROJRNQOAUDCMES-KRZKXXONSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethyl rosmarinate is an anti-inflammatory and antioxidative compound present in Lycopus lucidus, Hyptis suaveolens and other medical plants that potently inhibits LPS induced production of nitric oxide and prostaglandin E2 in alveolar macrophages. Ethyl rosmarinate induces relaxation in aortic rings via an endothelium-independent pathway.
anti-inflammatory and antioxidative compound that potently inhibits LPS induced production of nitric oxide and prostaglandin E2 in alveolar macrophages
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?