Merck
SML2606
Bragsin2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methoxy-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6F3NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[o]c2c([c](c1)=O)c(c(cc2)OC)[N+](=O)[O-]
InChI key
WJUILHMXVGFAIS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bragsin2 is a hydration resistant cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of ArfGEF BRAG2 (Afr guanine nucleotide exchange factor BRAG2) that inhibits Arf GTPase activation in vitro and in cells. It binds to pleckstrin homology (PH) domain of BRAG2 and misposition BRAG2 on the membrane. Bragsin2 disrupt the function of the yeast ArfGEF Sec7p. Bragsin2 suppresses tumorsphere formation of some breast cancer stem cell lines including SUM149 and S68.
cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of ArfGEF BRAG2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)