Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 376,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H36N6O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCC4N(CCC4)C)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CCC)C)=O
InChI
1S/C25H36N6O4S/c1-5-8-20-22-23(31(4)29-20)25(32)28-24(27-22)19-16-18(10-11-21(19)35-15-6-2)36(33,34)26-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,26H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H,27,28,32)
InChI key
IYFNEFQTYQPVOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, cGMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with ED and hypertension therapeutic efficacy in vivo.
Udenafil (DA-8159) is an orally active, cGMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor (cellular PDE5 activity IC50 = 5.84/8.25 nM in rabbit/human platelets; IC50 = 53.3 nM/PDE6, 870 nM/PDE1, 52 μM/PDE3,101 μM/PDE2). Udenafil shows in vivo therapeutic efficacy in a rat model of monocrotaline-induced pulmonary hypertension (1 or 5 mg/kg bid po.) and induces penile erection in experimental animals in vivo (0.3-10 mg/kg po. in rabbits & rats).
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?