Fortfahren mit
SML2986
NSC 15520
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
15-Carboxy-13-isopropylatis-13-ene-17,18-dioic acid, NSC15520
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 396,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC\C(=C(/N(Cc2c(nc(nc2)C)N)C=O)\C)\SC(=O)c1ccccc1)(O)O
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
InChI key
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of the RPA70 N-terminal protein interaction domain
NSC15520 is an inhibitor of the N-terminal protein interaction domain of Replication Protein A (RPA), the major single-stranded DNA binding protein in eukaryotes, which is required for DNA replication, DNA repair, DNA recombination, and DNA damage response signaling. It has been shown to block the association of RPA to p53 and RAD9. In pluripotent stem cells, NSC 15520 increased targeted nucleotide substitutions in CRISPER reactions using Cas9n and Cpf1. It has been used along with a group of other small molecules to achieve a 2.8 to 7.2-fold increase in precision gene editing with Cas9.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)