Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,70 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2O6 · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N(=N\c2cc(c(cc2)[O-])C(=O)O)/c1cc(c(cc1)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-15+;;
InChI key
ZJEFYLVGGFISGT-VRZXRVJBSA-L
Biochem/physiol Actions
Olsalazine is an anti-inflammatory drug used in inflammatory bowel disease and ulcerative colitis treatments. It is a pro-drug of 5-aminosalicylic acid (mesalamine) that it is converted by the bacteria in the colon to mesalamine. Olsalazine (5-aminosalicylic acid) is consider as a broad-spectrum anticancer agent. Additionally, olsalazine increases both eEF1A2 and utrophin A levels in in C2C12 myoblasts (relevant to Duchenne muscular dystrophy).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olsalazine sodium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?