Merck
SML3240
CL264
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-((6-Amino-2-(butylamino)-8-hydroxy-9H-purin-9-yl)methyl)benzamido)acetic acid, CL 264, CL-264, N-[4-[[6-Amino-2-(butylamino)-7,8-dihydro-8-oxo-9H-purin-9-yl]methyl]benzoyl]glycine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N7O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.43
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
CL264 is a hydrophilic molecule. CL264,an adenine analog, is a potent and selective toll-like receptor 7 (TLR7) agonist with no TLR8-stimulating potency. This bioactive small molecule belongs to the category of 9-benzyl-8-hydroxyadenine derivatives. It contains a glycine molecule attached to the benzyl group. Studies show that CL264 is capable of activating NF-κB and stimulating the secretion of IFN-α in cells that express TLR7. CL264 is commonly used at a concentration range from 2 ng/mL to 10 μg/mL for stimulating cells in cultures.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)