Merck
SML3247
UCSF648 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5A6-48 hydrochloride, 5A6-78 control hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(quinolin-5-ylmethylamino)ethanesulfonamide hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(5-quinolinylmethyl)amino]-ethanesulfonamide hydrochloride, UCSF678 control hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
UCSF648 (5A6-48) is a UCSF678 (5A6-78) analog with no measurable affinity toward any of the 5-HT subtypes. UCSF648 is recommended as a control compound when using UCSF678 for probing 5-HT5A-dependent activities in cultures and in vivo.
UCSF678 (5A6-78) control analog with no measurable affinity toward any of the 5-HT subtypes.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)