Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32N2O4 · xHCl
Molekulargewicht:
436.54 (free base basis)
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(O)CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=C1
InChI
1S/C26H32N2O4/c1-26(2,14-19-11-20-5-3-4-6-21(20)12-19)28-16-23(29)17-32-24-13-18(8-10-25(30)31)7-9-22(24)15-27/h3-7,9,13,19,23,28-29H,8,10-12,14,16-17H2,1-2H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1
InChI key
NJBFJCJKWWIKRD-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcium-sensing receptor negative allosteric modulator; suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates
NPSP795 is a calcium-sensing receptor negative allosteric modulator (CaSR NAMs). NPSP795 suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates. It does not alter blood pressure, heart rate or serum calcium concentrations.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?