Fortfahren mit
SML3396
UCSF678 HYDROCHLORIDE
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(1-(Methylsulfonyl)cyclopropyl)-N-(quinolin-8-ylmethyl)methanamine, 5A6-78, N-[[1-(Methylsulfonyl)cyclopropyl]methyl]-8-quinolinemethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O2S · xHCl
Molekulargewicht:
290.38 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Selective, β-arrestin-biased high-affinity 5-HT5A partial agonist. A superior 5-HT5A probe than the non-selective and lower affinity 5-HT5A antagonist SB-699551.
UCSF678 (5A6-78) is a selective, high-affinity (Ki 41.6 nM) β-arrestin-biased 5-HT5A partial agonist (β-arrestin 2 recruitment Emax at 10 μM = 17% of 5-HT Emax) with only off-target affinity toward 1A/2B/7A among >300 GPCRs (>1 μM). UCSF678 is a superior 5-HT5A probe than the non-selective and lower affinity 5-HT5A antagonist SB-699551. The use of UCSF678 shows that 5-HT5AR engagement is nonessential for alleviating pain in a mouse model of peripheral nerve injury-induced mechanical hypersensitivity, which runs contrary to previous studies using less selective ligands.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3248SML3247SML2022
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)