Fortfahren mit
SML3450
PA-8
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-​Amino-​5,​8-​dihydro-​5-​[3-​methoxy-​4-​(2-​propen-​1-​yloxy)​phenyl]​-pyrido[2,​3-​d]​pyrimidine-​4,​7(3H,​6H)​-​dione, PA 8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
PA-8 is a potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor agonist that inhibits the phosphorylation of CREB induced by PACAP in PAC1- receptor-expressing CHO cells. PA-8 blocks PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia in mice.
Potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H98DCB835SML1290SML3753
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)