Fortfahren mit
SML3549
KIRA9
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3,3,3-trifluoro-N-(4-((3-(2-(piperidin-3-ylamino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2-yl)oxy)naphthalen-1-yl)propane-1-sulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27F3N6O3S
Molekulargewicht:
572.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC(C=C1)=C2C(C=CC=C2)=C1OC3=NC=CC=C3C4=CC=NC(N[C@@H]5CNCCC5)=N4)(CCC(F)(F)F)=O
InChI
1S/C27H27F3N6O3S/c28-27(29,30)12-16-40(37,38)36-23-9-10-24(20-7-2-1-6-19(20)23)39-25-21(8-4-14-32-25)22-11-15-33-26(35-22)34-18-5-3-13-31-17-18/h1-2,4,6-11,14-15,18,31,36H,3,5,12-13,16-17H2,(H,33,34,35)/t18-/m0/s1
InChI key
HLEZGQAFDDCWDE-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective ATP-competitive antagonist of both the kinase and RNase activities of IRE1α
KIRA9 is a cell penetrant, potent and selective ATP-competitive antagonist of both the kinase and RNase activities of IRE1α (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1). KIRA9 suppresses destructive ER mRNA endonucleolytic decay and apoptosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3550SML2903PHL89835
Kirenol phyproof® Reference Substance
PHL89835
Kirenol
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)