Fortfahren mit
SML3732
BAY-4931
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chloro-N-[2-(4-ethylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-yl]-5-nitrobenzamide, BAY 4931, BAY4931
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16ClN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1Cl)NC2=CC=C3OC(C4=CC=C(C=C4)CC)=NC3=C2
InChI
1S/C22H16ClN3O4/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)22-25-19-11-15(7-10-20(19)30-22)24-21(27)17-12-16(26(28)29)8-9-18(17)23/h3-12H,2H2,1H3,(H,24,27)
InChI key
WFEBALYYDASKIV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-4931 is a potent and selective covalent PPARγ inverse agonist (IC50 = 0.17 nM, max inhibition = 94% by cell-based reporter assays) that induces interactions between the PPARγ ligand-binding domain (LBD) and the corepressor NCOR2 (EC50 = 5.8 nM, Emax = 619% by TR-FRET). BAY-4931 exhibits anti-proliferation efficacy against PPARγ-dependent growth in cultures (UM-UC9 IC50 = 3.4 nM, max inhibition = 79%).
Potent and selective covalent PPARγ inverse agonist with anti-proliferation efficacy against PPARγ-dependent growth in cultures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3733SML3306
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
oil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)