Fortfahren mit
SML3970
S1RA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-{2-[5-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1H-pyrazol-3-yloxy]ethyl}morpholine, E 52862, E-52862, E52862, MR 309, MR-309, MR309
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light Brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist with antinociceptive efficacy in vivo.
S1RA (E-52862) is a selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist (human/guinea pig σ1 Ki = 17/23.5 nM; σ2 Ki = 9.3 μM/rat, >1 μM/guinea pig). S1RA exerts dose-dependent antinociceptive effects in several neuropathic pain models in mice in vivo (16 - 64 mg/kg i.p.).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3690
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, White to light Brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)