Merck
SML4199
5-Hydroxymethylcytosine
≥95% (NMR)
Synonym(e):
4-Amino-2-hydroxy-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 5-(Hydroxymethyl)cytosine; 5-(Oxymethyl)cytosine, 6-Amino-5-(hydroxymethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.13
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
5-Hydroxymethylcytosine (5hmC), a relatively stable cytosine modification, is an epigenetic mark that regulate vertebrate gene expression. 5-Hydroxymethylcytosine is enriched at enhancers in mouse and human embryonic stem cells (mESCs and hESCs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxymethylcytosine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)