Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H80N16O14 · xC2H4O2
Molekulargewicht:
1225.35 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
General description
RVT-602 (TAK-448) is a Kisspeptin analog. It is a nonapeptide, ending with Arg-Trp-NH2 sequence.
Application
Biochem/physiol Actions
TAK-448 acts by stimulatiing stimulating GnRH secretion, increasing the release of LH and FSH. Sustained exposure results in a transient increase in plasma testosterone followed by potent suppression of testosterone levels.
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?