Fortfahren mit
SML4356
Queuine hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-5-[[[(1S,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2-cyclopenten-1-yl]amino]methyl]-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one hydrochloride, [1S-(1α,4β,5β)]-2-Amino-5-[[(4,5-dihydroxy-2-cyclopenten-1-yl)amino]methyl]-1,7-dihydro-4H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N5O3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.28 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Queuine is a hypermodified nucleobase found in the wobble anticodon position of tRNAs for amino acids His, Asn, Tyr, and Asp in most eukaryotes and prokaryotes. Queuine is a necessary coenzyme for eukaryotes supplied by diet and generated by symbiotic enteric bacteria.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)