Merck
SML4432
PQR620
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[4,6-Bis({3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl})-1,3,5-triazin-2-yl]-4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine, PQR 620, PQR-620
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25F2N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.47
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
PQR620 is a brain-penetrant, ATP-competitive, potent and selective mTORC1/2 inhibitor with >3700-fold lower potency toward class class I/III PI3K isoforms (mTOR Kd = 0.27 nM, p110α/β/δ/γ Kd = 1/22/23/18 µM, VPS34 Kd = 27.5 µM) and PI4Kβ (Kd >30 µM). PQR620 effectively inhibits cellular mTOR substrates phosphorylation (IC50 = 190 nM/Akt pS473 and 85.2 nM/S6 pS235/236 in A2058 cells) and exhibits antiproliferation activity in cancer cultures (mean GI50 post 72h = 0.92 µM among 66 cancer lines). PQR620 suppresses human ovarian cancer OVCAR-3 tumor growth in mice (50 mg/kg/d p.o.) and eliminates seizure activity of Tsc1GFAP conditional knockout mice in vivo (100 mg/kg/d p.o.).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)