Merck
SML4450
S-2238 acetate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D-Phe-Pip-Arg-pNA acetate, D-Phe-Piperidinecarbonyl-Arg-p-nitroanilide acetate, D-Phenylalanyl-L-2-piperidinecarbonyl-N-(4-nitrophenyl)-L-argininamide acetate, H-D-Phe-Pip-Arg-pNA acetate, S 2238 acetate, S2238 acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N8O5
Molekulargewicht:
552.63
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
S-2238 is a chromogenic (colorimetric) thrombin substrate. Thrombin cleavage resluts in the release of the c-terminal p-nitroaniline (pNA; absorbance max 395 +/- 10 nm).
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)