Merck
SML4492
Clonixeril
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Dihydroxypropyl 2-((3-chloro-2-methylphenyl)amino)nicotinate, 2,3-Dihydroxypropyl 2-(3-chloro-o-toluidino)nicotinate, NSC 335504, Sch 12707
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17ClN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Clonixeril (CXL) is a cell-permeable non-nucleotide that uniquely modulates hSTING, acting as either a weak partial agonist or a highly potent antagonist. Its antagonistic mechanism—blocking STING oligomerization and phosphorylation (Ser366)—is critically dependent on pre-agonist administration, as it cannot reverse pre-formed, disulfide-stabilized oligomers. Consequently, Clonixeril employs a non-classical, non-stoichiometric mechanism distinct from simple competitive antagonism.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)