Merck
STS0302
CALXGLUK
Synonym(e):
5,11,17-Tris{2-[4-(ß-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]ethyl}-25-monoheptoxy-26,27,28-trimethoxycalix[4]arene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C71H95N9O22
Molekulargewicht:
1426.56
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32035490
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.025 mM
solubility
water: 0.025 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
CALXGLUK is a soft proprietary stabilization detergent. CALXGLUK is a non-ionic calixarene based detergent with three polar glucose groups and a heptyl chain.
Application
CALXGLUK is a calixarene detergent that can be used to
  • Solubilize membrane proteins as GPCR
  • Stabilize membrane proteins
  • Help deliver lipid detergent mixed micelles
  • Help deliver protein detergent micelles
Features and Benefits
  • Gentle detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)