Merck
STS0304
ODG
Synonym(e):
N-(2-Methyl-1,3-bis(O-ß-D-Glucose)propan-2-yl)-3-(octylthio)propanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H51NO13S
Molekulargewicht:
629.76
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
>10 mM
solubility
water: 0.5 M, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
ODG is a soft proprietary detergent. ODG is a non-ionic amphiphilic detergent with a diglucose polar group and an octyl chain.
Application
ODG is used for
  • Extraction of membrane proteins
  • Solubilization of membrane proteins
  • Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
  • Mild detergent
  • Not sensitive to pH variations
  • Not sensitive to ionic strength
  • Able to be combined with biological materials
  • Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)