Merck
SYNF264550
Synthware™ Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121808
Volume:
50 mL
Material:
amber borosilicate glass 3.3 , clear
Feature:
class A
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
amber borosilicate glass 3.3 , clear
feature
class A
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F264550
volume
50 mL
General description
Burets, Class A, Capacity: 50mL Amber Glass
Organic Chemistry
Application
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Burets
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)