Merck
SYNF264825
Synthware™ Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Synonym(e):
Synthware F264825, burette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121808
Volume:
25 mL
Material:
amber borosilicate glass 3.3 , clear
Feature:
class A
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
amber borosilicate glass 3.3 , clear
feature
class A
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F264825
volume
25 mL
General description
Burets, Class A, Capacity: 25mL Amber Glass
Application
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Burets
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)