Fortfahren mit
T4510
Thymidin-5′-monophosphat-p-nitrophenylester Natriumsalz
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
p-Nitrophenyl-5V-thymidinmonophosphat, p-Nph-5V-TMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 759,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N3O10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thymidin-5′-monophosphat-p-nitrophenylester Natriumsalz, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(N1)=O)=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O)=O)O2)C1=O.[Na]
InChI
1S/C16H18N3O10P.Na.H/c1-9-7-18(16(22)17-15(9)21)14-6-12(20)13(28-14)8-27-30(25,26)29-11-4-2-10(3-5-11)19(23)24;;/h2-5,7,12-14,20H,6,8H2,1H3,(H,25,26)(H,17,21,22);;
InChI key
PHNRUCBIIRECII-UHFFFAOYSA-N
General description
Empfindliches chromogenes Substrat für die Gift-Phosphodiesterase. Es wird nicht durch die Rindermilz-Phosphodiesterase hydrolysiert.
Application
Thymidin-5′-monophosphat-p-Nitrophenylester-Natriumsalz wird als Substrat zur Beurteilung der Phosphodiesterase-Aktivität verwendet. Es wird außerdem als Nukleotid-Analogon beim Inhibitionstest von Autotaxin eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Thymidin-5′-monophosphat-p-Nitrophenylester-Natriumsalz ist ein künstlicher Substrat-Marker für die Aktivität des Enzyms 5′-Nucleotidphosphodiesterase. Es wird auch als Substrat für Autotaxin (ATX, NPP2) verwendet, das zur Enzymfamilie der Ectonucleotidpyrophosphatasen/-phosphodiesterasen (NPP) gehört.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7004T9375T6754
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%
description
≥96% (HPLC)
description
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL to clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)