Direkt zum Inhalt
Merck

Z741925

Cameo™ Syringe Filter

Nylon membrane, pore size 0.1 μm, diam. 30 mm

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


material

Nylon membrane, polypropylene housing

sterility

non-sterile

packaging

pkg of 200 ea

manufacturer/tradename

GVS Life Sciences 1224101

diam.

30 mm

pore size

0.1 μm

General description

Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.

Applications:
Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis

Legal Information

Cameo is a trademark of GVS S.p.A.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Cameo™ Syringe Filter




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen