Merck
Z744591
IRS Alcohol Proof Scale Hydrometer
size G
Synonym(e):
densimeter, gravity meter, salinometer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113024
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
feature
graduation 0.2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 6613-G
L
12 in. × 305 mm
General description
Verify the alcohol content of your ethyl alcohol-based spirits with our proof scale hydrometer. Tolerances match those laid out by IRS specifications.
Features and Benefits
  • Proof Range: 20 to 40
  • IRS Size: G
  • Subdivisions: 0.2
  • Tolerance: ±0.4%
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IRS Alcohol Proof Scale Hydrometer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)