Merck
V900291
BES
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonym(e):
N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-amino-ethansulfonsäure, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-taurin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.25
EC Number:
233-465-5
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1781572
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥99%
form
crystalline
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)