Roche PCR-Reagenzien und PCR-Protokolle
- Auswahlhilfe für Roche PCR-Reagenzien für Routine- und Hot-Start-PCR
- Auswahlhilfe für Roche PCR-Reagenzien für High Fidelity, schwierige Templates und lange PCR-Amplifikation
- Taq-DNA-Polymerase und Standard-PCR-Protokoll
- FastStart™ Taq-DNA-Polymerase und Mastermix
- FastStart™ High Fidelity PCR-System
- Expand™ High Fidelity PCR-System und Expand™ High FidelityPLUS PCR-System
- Pwo SuperYield DNA-Polymerase
- GC-RICH PCR-System für schwierige PCR-Templates
- Expand™ Long Range, dNTPack
- Produkte für die PCR-Optimierung
Spitzenforschung sollte nicht aus Kostengründen Kompromisse eingehen müssen. Seit der Einführung der PCR-Technologie hat Roche den Goldstandard bei PCR-Reagenzien gesetzt. Durch unsere fortschrittlichen Isolierungs-, Aufreinigungs- und Herstellungstechniken sorgen wir dafür, dass nicht nur die eindeutigsten und zuverlässigsten Ergebnisse erzielt werden, sondern auch Komfort und ein Preis, der jedem Laborbudget gerecht wird.
- Zuverlässigkeit - Erzielen Sie die benötigten Ergebnisse: von Charge zu Charge, von Röhrchen zu Röhrchen, von Versuch zu Versuch.
- Leistung - Kombinieren Sie erstklassige Enzyme mit Nukleotiden in PCR-Qualität in praktischen dNTP-Packs, damit eine höhere Empfindlichkeit und Ausbeute erzielt wird.
- Konsistenz - Maximieren Sie die experimentelle Leistung mit Mastermischungen, bei denen nur die Zugabe von Primern und Template erforderlich ist.
Nukleotide in PCR-Qualität stellen eine optimale Leistung sicher.
Der Erfolg der PCR hängt in hohem Maße von der Auswahl der Enzyme und Nukleotide ab. Die PCR-Enzyme von Roche sind in praktischen dNTP-Packs erhältlich, die vorgemischte Lösungen von Nukleotid-Natriumsalz ohne Zusatzstoffe enthalten. Diese funktionsgeprüften Nukleotide in PCR-Qualität werden durch enzymatische Synthese hergestellt, durch ein einzigartiges Verfahren aufgereinigt und tragen ideal zur Qualität Ihrer PCR-Ergebnisse bei.
- Reinheit - Wählen Sie Nukleotide, die frei von modifizierten Basen, Tetraphosphaten oder Pyrophosphatverunreinigungen sind, entsprechend den gängigen Qualitätsverfahren, die für chemisch synthetisierte Nukleotidpräparate typisch sind, um die Empfindlichkeit Ihrer PCR zu verbessern.
- Stabilität - Verlängern Sie die Haltbarkeit und verbessern Sie die Reaktionsstabilität mit dNTP, die mit einem optimalen pH-Wert geliefert werden, um die Ausbeute zu maximieren.
Taq-DNA-Polymerase und Standard-PCR-Protokoll
Kosteneffiziente PCR, die sich durch robuste Amplifikation mit minimalen Template-Anforderungen auszeichnet.
Die Roche Taq-DNA-Polymerase wird unter GMP-Bedingungen hergestellt. Dieses hoch aufgereinigte Enzym durchläuft mehrere strenge Tests auf Funktionalität und Reinheit, sodass mit jeder Charge zuverlässige, konsistente Ergebnisse erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Standard-PCR-Protokoll.
- Zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse mit hoher Chargenkonstanz
- Vermeiden Sie das Testen jeder neuen Charge - wir erledigen das für Sie
- Kombinieren Sie den dUTP-Einbau mit Uracil-DNA-Glykosylase, um einer PCR-Kreuzkontamination vorzubeugen
Abbildung 1.Die Chargenkonstanz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse. Fünf verschiedene Chargen Taq-DNA-Polymerase wurden auf ihre Fähigkeit getestet, ein 0,5 kb-Fragment Lambda-DNA zu amplifizieren. Mit jeder getesteten Charge der Roche Taq-DNA-Polymerase werden verlässliche, konsistente Ergebnisse erzielt.
Die Taq-DNA-Polymerase in GMP-Qualität gehört zur Familie der leistungsstarken, validierten Amplifikationsenzyme und wird unter Anwendung evaluierter Produktions-, Qualitätskontroll- und Abfüllverfahren hergestellt.
FastStart™ Taq-DNA-Polymerase und Mastermix
Wählen Sie die Polymerase, der Forscher vertrauen, wie es bei der qPCR und LightCycler® Systemen der Fall ist.
Die FastStart™ Taq-DNA-Polymerase ist eine thermostabile, chemisch modifizierte Form einer rekombinanten Taq-DNA-Polymerase. Aufgrund ihrer Modifikation wird die FastStart™ Taq-DNA-Polymerase nur bei hohen Temperaturen aktiviert, was sie zum idealen Enzym macht, wenn die Amplifikation Ihres Assays verzögert ist.
- Höhere Spezifität, Sensitivität und Ausbeute. Die Hot-Start-PCR verbessert die PCR-Leistung und macht das PCR-Setup noch einfacher.
- Einsatz eines praktischen automatisierten Setup. Die vollständige Reaktionsmischung ist bei Raumtemperatur 24 Stunden lang stabil.
- Vermeiden von PCR-Verschleppungen. Kombinieren Sie den dUTP-Einbau mit Uracil-DNA-Glykosylase, um eine PCR-Kreuzkontamination zu verhindern
Abbildung 4.Amplifikation des humanen Erythropoetin-Gens aus 3-300 ng cDNA sofort (E0) und 24 Stunden nach Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur (E24).
FastStart™ High Fidelity PCR-System
Multiplexing und Sequenzierung, ein stringenter Hot-Start und eine verbesserte Genauigkeit sind der Schlüssel zu komplexen Endpunkt-PCR-Anwendungen, wie Multiplexing oder Sequenzierung. Wählen Sie das FastStart™ High Fidelity PCR-System für komplexe Hot-Start-PCR bis zu 5 kb mit höherer Genauigkeit, wie sie für Multiplexing und Sequenzierung erforderlich ist. Bis zu sechsmal genauer als die Standard-Taq-DNA-Polymerase und die FastStart™ Taq-DNA-Polymerase.
- Hervorragende Multiplex-Leistung mit schnellen, hochwertigen Ergebnissen
- Erleben Sie eine sechsfach höhere Genauigkeit im Vergleich zu Taq- und FastStart™ Taq-DNA-Polymerase
- Verwenden Sie das mitgelieferte PCR-Additiv (DMSO), wenn Sie schwierige Templates amplifizieren
Abbildung 5.Empfindlichkeitstest bei 18-Plex (74 bp - 470 bp) PCR. Ein Satz bestehend aus 18 Multiplex-Primern wurde auf verschiedene Konzentrationen menschlicher genomischer DNA angewendet.
Expand™-High-Fidelity-PCR-System und Expand™-High FidelityPLUS-PCR-System
Expand™ High Fidelity PCR-Reagenzien sind für eine robuste Amplifikation in einem breiten Spektrum von Assays und Amplikontypen konzipiert. Sie bestehen aus einer Enzymmischung aus Taq-DNA-Polymerase und einer Polymerase mit Korrekturleseaktivität für robuste PCR. Wählen Sie das Expand™ High FidelityPLUS PCR-System für robuste PCR bis zu 5 kb mit PCR-Verschleppungsschutz.
- Ein Enzym für alle Anwendungen. Das Expand™ High Fidelity PCR-System amplifiziert robust eine Vielzahl von Templates und gewährleistet eine hohe Ausbeute, Genauigkeit und Flexibilität.
- Detektieren Sie Amplifikationsprodukte, die vorher nicht nachweisbar waren, und vermeiden Sie falsch-negative Ergebnisse.
- Erzielen Sie aussagekräftige PCR-Ergebnisse aus kleinen Mengen Template-DNA.
Das Expand™-High FidelityPLUS-PCR-System ist ideal für robuste High-Fidelity-Anwendungen, wie z. B. das Klonieren und Markieren von DNA-Fragmenten mit radioaktiv oder nicht-radioaktiv modifizierten Nukleotiden. Kombinieren Sie außerdem den dUTP-Einbau mit Uracil-DNA-Glycosylase, um eine PCR-Kreuzkontamination zu verhindern.
Abbildung 6.Vergleich des Expand™-High-FidelityPLUS-PCR-Systems mit vier kommerziell erhältlichen Polymerase-Mischungen. Verschiedene Mengen (ng) humaner genomischer DNA wurden verwendet, um ein 4,8 kb-Fragment des Tissue-Plasminogen-Activator- (tPA) Gens zu amplifizieren, und zwar unter Einhaltung der vom jeweiligen Hersteller empfohlenen Bedingungen. Das Expand-High-FidelityPLUS-PCR-System bietet die beste Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute, selbst bei einer Menge von nur 1 ng humaner genomischer DNA.
Lieferant A: Mischung aus Taq-DNA-Polymerase (am N-Terminus deletiert), einer Polymerase mit Korrekturlesefunktion und einem Hot-Start-Antikörper.
Lieferant B und D: Mischung aus Taq-DNA-Polymerase und einer Polymerase mit Korrekturlesefunktion.
Lieferant C: Mischung aus Taq-DNA-Polymerase, einer Polymerase mit Korrekturlesefunktion und einem Verstärkungsfaktor.
Pwo SuperYield DNA-Polymerase
High Fidelity-PCR ist für Anwendungen erforderlich, in denen die Sequenzgenauigkeit von größter Wichtigkeit ist, ohne dass die Ausbeute darunter leidet. Verwenden Sie Pwo SuperYield DNA-Polymerase, um eine hohe Ausbeute an PCR-Produkten mit gleichbleibend hoher Genauigkeit zu erhalten. Entscheiden Sie sich für maximale Genauigkeit und vermeiden Sie bei Kombination mit einer reversen Transkriptase mit Korrekturlesefunktion, wie z. B. dem Transcriptor High Fidelity cDNA-Synthesekit, Sequenzfehler, Basenaustausche und Rahmenverschiebungen. Die Kombination ist ideal für Anwendungen wie Klonierung, ortsspezifische Mutagenese und Genexpressionsanalyse.
- Erzielen einer herausragenden Genauigkeit und hohen Ausbeute. 18-fach höhere Genauigkeit im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase, ohne Optimierung.
- Erzielen hoher Leistungen mit schwierigen Templates. Die Lösung GC-RICH ermöglicht die Amplifikation von GC-reicher DNA.
- Reduzieren von Arbeitsschritten in der Klonierung. Einsetzen von Verdauungsenzymen direkt im Pwo SuperYield PCR-Mix.
Abbildung 7.Verbesserte Genauigkeit in der RT-PCR. Kombination einer reversen Transkriptase mit Korrekturlesefunktion, Transcriptor High Fidelity Reverse Transkriptase (Roche), einer Polymerase mit Korrekturlesefunktion, Pwo SuperYield DNA-Polymerase (Roche) für die Amplifikation. Daten im Vergleich zu einer häufig verwendeten M-MuLV reversen Transkriptase und Taq-DNA-Polymerase. Die Fehlerrate wurde nach der reversen Transkription und 25 PCR-Zyklen mit dem 454-Sequenziersystem bestimmt. Die Fehlerraten für die Roche-Enzyme waren der Mittelwert aus vier unabhängigen Versuchen, bei denen mindestens 3,1 × 106 Basen sequenziert wurden. Für M-MuLV reverse Transkriptase und Taq-DNA-Polymerase wurden 4,5 × 106 Basen sequenziert. Die Genauigkeit wird als Fehlerquote -1 dargestellt.
GC-RICH PCR-System für schwierige PCR-Templates
Entscheiden Sie sich für das GC-RICH PCR-System, eine Mischung aus einer Polymerase mit Korrekturlesefunktion und Taq-DNA-Polymerase, um Templates zu amplifizieren, die mit anderen Polymerasen oder anderen Mischungen aus Polymerasen und Zusätzen nur schwer oder gar nicht zu amplifizieren sind. Die verbesserte Verarbeitbarkeit der Mischung und die einzigartige GC-RICH-Auflösungslösung sorgen für eine hervorragende Leistung.
- Amplifizieren schwieriger Templates, einschließlich GC-reicher Ziele und sich wiederholender Sequenzen
- Verwenden Sie das mitgelieferte Wasser in PCR-Qualität und optimierte Reagenzien, einschließlich der GC-RICH-Auflösungslösung
- Amplifizieren von DNA-Fragmenten bis zu 5 kb
Abbildung 8. Erfolgreiche Amplifikation von GC-reichen Templates mit dem GC-RICH PCR-System.Amplifikation eines 264 bp-Templates (74 % GC-Gehalt) innerhalb des humanen ApoE-Gens unter Verwendung des GC-RICH PCR-Systems oder des Expand High Fidelity PCR-Systems.
Ergebnis: Mit dem GC-RICH PCR-System wird das GC-reiche Fragment mit hoher Spezifität und Ausbeute unter Verwendung der GC-RICH-Auflösungslösung amplifiziert.
Expand™ Long Range, dNTPack
Verlassen Sie sich auf dieses System der nächsten Generation von Roche, den Pionieren der Long-Template-PCR. Wählen Sie das Expand™ Long Range dNTPack für die konsistente Amplifikation von PCR-Produkten zwischen 5 und 25 kb aus genomischer DNA. Verwenden Sie das Expand™ 20 kbPLUS PCR-System für die Amplifikation von Fragmenten, die länger als 20 kb sind. Dieses einzigartige System besteht aus einer optimierten Puffer- und Enzymmischung.
- Konstante Amplifikation langer Templates bis zu 25 kb mit hoher Spezifität, Ausbeute und verbesserter Genauigkeit.
- Sparen Sie mit einem praktischen und flexiblen Kit Zeit und Ressourcen. Verwenden Sie einen Puffer für alle Fragmentgrößen und benutzen Sie die mitgelieferte DMSO- und MgCl2-Lösung zur Feinabstimmung Ihrer Reaktion.
- Einsatz in allen Long-Template-Anwendungen, wobei hohe Ausbeuten ausschließlich vom gewünschten Fragment erhalten werden.
- Bestellen Sie das kostengünstige dNTP-Paket, das auch vorgemischte Nukleotide in PCR-Qualität enthält.
Abbildung 9.Amplifikation verschiedener genomischer Templates mit dem Expand™ Long Range dNTPack