Merck
S780596
OCTAHYDRO-2,5-METHANO2HINDENO(12B)OXIREN3YL N(3(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C18H18F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.344
MDL number:
Service technique