Merck
Passer à
S856495
1-FORMYL-1-PHENYLUREA
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
32,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.165
MDL number:
32,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​