Merck
AMBH95E088F2
Ambeed, Inc.
1-Iodo-4-isopropylbenzene
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.09
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
1-iodo-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17356-09-1.html