Merck
BDPH9BCC71AA
Bide Pharmatech
Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
Synonyme(s) :
3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2-[(3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propoxy)methyl]-2-{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C28H46O13S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
783.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C28H46O13S6/c29-21(1-7-42)36-15-27(16-37-22(30)2-8-43,17-38-23(31)3-9-44)13-35-14-28(18-39-24(32)4-10-45,19-40-25(33)5-11-46)20-41-26(34)6-12-47/h42-47H,1-20H2
Inchi Key
YAAUVJUJVBJRSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Orange Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé