Merck
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
Synonyme(s) :
5-ethynyl-1-benzofuran
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.16
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran