Merck
BDPH9BCCAB34
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme(s) :
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7N2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
Inchi Key
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé