Merck
BDPH9BCCACD7
Bide Pharmatech
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Synonyme(s) :
2,5-difluoro-4-methoxybenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6O3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
RQVYGORJRNFUOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Mentions de précaution
Mot-clé