Merck
BDPH9BCCDB05
Bide Pharmatech
5-(4-Methoxyphenyl)pentanoic acid
Synonyme(s) :
5-(4-methoxyphenyl)pentanoic acid
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-15-11-8-6-10(7-9-11)4-2-3-5-12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BGPOHJSGSYVQSU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Methoxyphenyl)pentanoic acid