Merck
BDPH9BCCE080
Bide Pharmatech
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Synonyme(s) :
(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8N1Cl2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.06
MDL number:
Le produit BDPH9BCCE080 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N.ClH/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13;/h1-3H,4,13H2;1H
Inchi Key
QNIZBEWNYGRUQK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid