Merck
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Synonyme(s) :
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H6O2N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.57
MDL number:
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C