Merck
BDPH9BCCE80A
Bide Pharmatech
1-Methyl-4-(piperidin-3-ylmethyl)piperazine trihydrochloride
Synonyme(s) :
1-methyl-4-(3-piperidinylmethyl)piperazine trihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H26N3Cl3
Poids moléculaire :
306.71
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H23N3.3ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)10-11-3-2-4-12-9-11;;;/h11-12H,2-10H2,1H3;3*1H
Inchi Key
HTMDHBRVDDGQSC-UHFFFAOYSA-N