Merck
BDPH9BCCF2DC
Bide Pharmatech
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Synonyme(s) :
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H5O1N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,1H3
Inchi Key
BRTDPKPJDXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid