Merck
BDPH9BCCF3CF
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Synonyme(s) :
3-bromo-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H3O2Cl1Br1S1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.51
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3H
Inchi Key
HZJBQCUMWMMHMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé