Merck
Passer à
BDPH9BCD08AE
Bide Pharmatech
4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
Synonyme(s) :
4-bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
JFRPWJDOGGLZFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark