Merck
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
Synonyme(s) :
4-methyl-3-phenylpyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H11N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
Mentions de précaution
Mot-clé
Warning
Pictogrammes
Exclamation mark
hstatements