Merck
Passer à
BDPH9BCD2131
Bide Pharmatech
4,7-Difluoro-1H-indole
Synonyme(s) :
4,7-difluoro-1H-indole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5N1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H
Inchi Key
WXDUAQYBARJXOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,7-Difluoro-1H-indole
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé